Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisprøjter
- Manuelle gastætte sprøjter
- SGE™ NanoVolume sprøjter
SGE™ NanoVolume sprøjter
Artikelnummer. 10711432
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
Nålemåler:
23 G
26 G
Model-:
0,5BNR-5
0,5BNR-5-RAX
0,5BNR-5/0,47
0,5BNR-5BV
0,5BR-7
0,5BR-7-RAX
0,5BR-7BV
0,5BR-OC-7/0,47
1 soveværelse - 11,5
1 soveværelse-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0,47
1BR-7BV
5 soveværelser - 11,5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Nålespids stil:
Aftagelig kegle
Aftagelig skråkant
Kegle
Pakningsstørrelse:
Hver
21 product options available for selection
| Artikelnummer. | Volumen (metrisk) | Nålemåler | Model- | Nålespids stil | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10711432 | 0,5μ L | 23 G | 0,5BNR-5 | Aftagelig kegle | Hver |
| 10370901 | 0,5μ L | 26 G | 0,5BNR-5/0,47 | Aftagelig kegle | Hver |
| 10482001 | 0,5μ L | 23 G | 0,5BR-7 | Aftagelig kegle | Hver |
| 11982585 | 0,5μ L | 23 G | 0,5BR-7BV | Aftagelig skråkant | Hver |
| 10306392 | 0,5μ L | 23 G | 0,5BR-7-RAX | Aftagelig kegle | Hver |
| 10095500 | 0,5μ L | 23 G | 0,5BNR-5-RAX | Aftagelig kegle | Hver |
| 10725046 | 1μ L | 23 G | 1BR-5BV | Aftagelig skråkant | Hver |
| 10636231 | 0,5μ L | 26 G | 0,5BR-OC-7/0,47 | Aftagelig skråkant | Hver |
| 10616421 | 1μ L | 23 G | 1BR-7 | Aftagelig kegle | Hver |
| 11992585 | 1μ L | 23 G | 1BR-7BV | Aftagelig skråkant | Hver |
| 10167260 | 1μ L | 23 G | 1 soveværelse - 11,5 | Aftagelig kegle | Hver |
| 10568882 | 1μ L | 26 G | 1BR-7/0,47 | Aftagelig kegle | Hver |
| 10601813 | 1μ L | 23 G | 1BR-5-RAX | Aftagelig kegle | Hver |
| 10318983 | 5μ L | 23 G | 5BR-5BV | Aftagelig skråkant | Hver |
| 10588882 | 5μ L | 23 G | 5BR-7 | Aftagelig kegle | Hver |
| 11902595 | 5μ L | 23 G | 5BR-7BV | Aftagelig skråkant | Hver |
| 12907536 | 5μ L | 23 G | 5 soveværelser - 11,5 | Kegle | Hver |
| 10578302 | 5μ L | 23 G | 5BR-7-RAX | Kegle | Hver |
| 11962585 | 0,5μ L | 23 G | 0,5BNR-5BV | Aftagelig skråkant | Hver |
| 10763714 | 1μ L | 23 G | 1 soveværelse-5 | Aftagelig kegle | Hver |
| 10288860 | 5μ L | 23 G | 5BR-5 | Aftagelig kegle | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10711432
Leverandør
SGE™
Leverandørnr.
000300
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Ideel til injektion af kapillærkromatografi med nanovolumen samt til fremstilling af nøjagtige standarder, der kræver små volumener.
- Evne til at injicere ned til 50nL med høj præcision og nøjagtighed
- Ideel til dispensering af meget små væskevolumener
- Stemplet strækker sig ind i nålespidsen
- Prøven er kun indeholdt i nålen uden glaskontakt
- Næsten nul dødvolumen og overførsel mellem injektioner
- Anbefales til brug, når prøvevolumen er mindre end 1000nL (1 mu;&L)
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±2 % |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde) |
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,0248 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,2559 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.5 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (engelsk) Nål | 1,96 tommer. |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Produkttype | NanoVolume sprøjte |
| Model- | 0,5BNR-5 |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 0,5μ L |
| Nålespids stil | Aftagelig kegle |
| Tilslutningstype | Aftagelig |
| Vis mere Vis mindre |