Få mere at vide
SGE™ NanoVolume sprøjter
Artikelnummer. 10568882
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
Nålemåler:
23 G
26 G
Model-:
0,5BNR-5
0,5BNR-5-RAX
0,5BNR-5/0,47
0,5BNR-5BV
0,5BR-7
0,5BR-7-RAX
0,5BR-7BV
0,5BR-OC-7/0,47
1 soveværelse - 11,5
1 soveværelse-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0,47
1BR-7BV
5 soveværelser - 11,5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Nålespids stil:
Aftagelig kegle
Aftagelig skråkant
Kegle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10568882
Brand: SGE™ 000570
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til injektion af kapillærkromatografi med nanovolumen samt til fremstilling af nøjagtige standarder, der kræver små volumener.
  • Evne til at injicere ned til 50nL med høj præcision og nøjagtighed
  • Ideel til dispensering af meget små væskevolumener
  • Stemplet strækker sig ind i nålespidsen
  • Prøven er kun indeholdt i nålen uden glaskontakt
  • Næsten nul dødvolumen og overførsel mellem injektioner
  • Anbefales til brug, når prøvevolumen er mindre end 1000nL (1 mu;&L)
Tekniske data
Nøjagtighed ±2 %
Materiale Borosilikatglas (tønde)
Nålemåler 26 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0185 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,315 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.47 mm
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Længde (engelsk) Nål 2,75 tommer
Længde (metrisk) 70 mm
Produkttype NanoVolume sprøjte
Model- 1BR-7/0,47
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 1μ L
Nålespids stil Aftagelig kegle
Tilslutningstype Aftagelig