Få mere at vide
SGE™ NanoVolume sprøjter
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
Nålemåler:
23 G
26 G
Model-:
0,5BNR-5
0,5BNR-5-RAX
0,5BNR-5/0,47
0,5BNR-5BV
0,5BR-7
0,5BR-7-RAX
0,5BR-7BV
0,5BR-OC-7/0,47
1 soveværelse - 11,5
1 soveværelse-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0,47
1BR-7BV
5 soveværelser - 11,5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Nålespids stil:
Aftagelig kegle
Aftagelig skråkant
Kegle
Conditionnement:
Hver
Description
Ideel til injektion af kapillærkromatografi med nanovolumen samt til fremstilling af nøjagtige standarder, der kræver små volumener.
- Evne til at injicere ned til 50nL med høj præcision og nøjagtighed
- Ideel til dispensering af meget små væskevolumener
- Stemplet strækker sig ind i nålespidsen
- Prøven er kun indeholdt i nålen uden glaskontakt
- Næsten nul dødvolumen og overførsel mellem injektioner
- Anbefales til brug, når prøvevolumen er mindre end 1000nL (1 mu;&L)
Spécification
Spécification
| Nøjagtighed | ±2 % |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde) |
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,0248 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,315 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (engelsk) Nål | 1,96 tommer. |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu