Få mere at vide
SGE™ Microvolume manuelle sprøjter
Artikelnummer. 10278960
Nålemåler:
23 G
26 G
Tilslutningstype:
Aftagelig
Fast
Mængde:
1/Pk.
6/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 10278960
Brand: SGE™ 002100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskyttelsesguide og stempelknapforstærkning for at minimere risikoen for bøjede stempler
  • Nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Tønde af borosilikatglas
  • Styrt stempel
  • Volumen: 10 μL
  • Skalalængde: 54,1 mm (2,1 tommer)
Specifications
Materiale Borosilikatglas
Nålemåler 26 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.47 mm
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 2''
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype Microvolume manuel sprøjte; 10FX
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Fasning
Tilslutningstype Fast