Få mere at vide
SGE™ Microvolume manuelle sprøjter
Artikelnummer. 10005510
Nålemåler:
23 G
26 G
Tilslutningstype:
Aftagelig
Fast
Mængde:
1/Pk.
6/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 10005510
Brand: SGE™ 002180
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskyttelsesguide og stempelknapforstærkning for at minimere risikoen for bøjede stempler
  • Nål i rustfrit stål
  • 26 gauge
  • Affaset punkt
  • Stemplet bøjes ikke permanent
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (nål)
Nålemåler 26 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.47 mm
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 2''
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype Microvolume manuel sprøjte; 10RX
Mængde 6/Pk.
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Fasning
Tilslutningstype Aftagelig