Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ SGE MicroVolume fast nålsprøjte
Artikelnummer. 10403922
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10403922 10μ l Hver
1 options
Artikelnummer. 10403922 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 002105
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Til fremstilling af mikrovolumen injektioner på μ1,5 L til 8 μL
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • Manuel injektionssprøjte
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), Titanium nikkellegering (stempel)
Nålemåler 26 G
Diameter (metrisk) indre nål 0.11 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.47 mm
Produkttype Fast nålesprøjte
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Kegle