Få mere at vide
Trajan™ Mikro kontrolventiler
Beskrivelse
- Ideel til kromatografiapplikationer
- Kan bruges ved forhøjede temperaturer fra højvakuum til middeltryk
- Vakuum vurderet til en lækagehastighed på 1E-05 cc/sek helium
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mikro kontrolventil |
| Stil | L Single Outlet Manual |
| Forbindelsesstørrelse (engelsk) | 0,06 tommer. |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Forbindelsesstørrelse (metrisk) | 0.15 cm |
| Ventil kode | SMOV |
| Maks. Tryk | 700 psi |
| Temperatur (engelsk) Maksimum | 212 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 100 °C |