Få mere at vide
SGE™ MEPS™ Sprøjter
Artikelnummer. 11918516
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Til brug med (udstyr):
CTC Analytics
CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific og Varian 8400 system
HTA 300APlus, Thermo Scientific og Varian 8400 system
eVol Automatiseret sprøjte
Produkttype:
MEPS™ Sprøjte
sprøjte
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11918516
Brand: SGE™ 006291
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug i micro-SPE
  • De eVol™ brugerdefineret programmeringsfunktion aktiverer MEPS at være semi-automatiseret og proofed før overgang til fuldautomatiske platforme
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,26 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 6.7 mm
Til brug med (applikation) Gas/væskekromatografi
Produkttype MEPS™ Sprøjte
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 250μ L
Til brug med (udstyr) HTA 300APlus, Thermo Scientific og Varian 8400 system
Tilslutningstype Aftagelig