Få mere at vide
SGE™ MEPS™ Sprøjter
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Til brug med (udstyr):
CTC Analytics
CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific og Varian 8400 system
HTA 300APlus, Thermo Scientific og Varian 8400 system
eVol Automatiseret sprøjte
Produkttype:
MEPS™ Sprøjte
sprøjte
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- De eVol™ brugerdefineret programmeringsfunktion aktiverer MEPS at være semi-automatiseret og proofed før overgang til fuldautomatiske platforme
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 0,26 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.7 mm |
| Til brug med (applikation) | Gas/væskekromatografi |
| Produkttype | MEPS™ Sprøjte |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Til brug med (udstyr) | CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific og Varian 8400 system |
| Tilslutningstype | Aftagelig |