Få mere at vide
SGE™ Manuelle sprøjter til Rheodyne™ og Valco™ Ventiler
Artikelnummer. p-4399773
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
250μ L
500 μl
1 ml
Tilslutningstype:
Aftagelig
Fast
Model-:
10F-LC
1MDR-LC-GT
250R-GT-LC
250R-LC
25R-GT-LC
500R-LC
50R-GT-LC
5F-LC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16612552
Brand: SGE™ 001301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Injektionsstørrelsen bestemmer injektionsvolumenet
  • Måler: 22
  • Nålængde: 5,08 cm (2 tommer)
  • Tipstil: LC
Tekniske data
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,028 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.71 mm
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Manuel sprøjte
Model- 5F-LC
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 5μ L
Nålespids stil LC
Til brug med (udstyr) Rheodyne og Valco Ventiler
Tilslutningstype Fast