Få mere at vide
SGE™ Manuelle sprøjter til Rheodyne™ og Valco™ Ventiler
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
250μ L
500 μl
1 mL
Tilslutningstype:
Aftagelig
Fast
Model-:
10F-LC
1MDR-LC-GT
250R-GT-LC
250R-LC
25R-GT-LC
500R-LC
50R-GT-LC
5F-LC
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Måler: 22
- Nålængde: 5,08 cm (2 tommer)
- Tipstil: LC
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,028 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.71 mm |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | Manuel sprøjte |
| Model- | 250R-GT-LC |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 250μ L |
| Nålespids stil | LC |
| Vis mere |