Få mere at vide
SGE™ LC Pump Priming Syringe
Artikelnummer. 11993064
Volumen (metrisk):
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11993064
Brand: SGE™ 008762
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For loop fill injection or sample loop flush
  • Fixed Luer lock
Tekniske data
Til brug med (applikation) Used for loop fill injection or sample loop flush
Produkttype Manuel sprøjte
Model- 5MDF-LL-GT
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 5 ml
Nålespids stil LC