Få mere at vide
SGE™ BPX-PCB Polycarboran-Siloxane GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 15298693
Længde (metrisk):
10 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15298693
Brand: SGE™ 054690
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombinerer innovativ faseteknologi og unik smeltet silicaproduktionsevne. SGE™ BPX-PCB polycarboran-siloxan GC kapillarsøjle giver ende-til-ende separationsløsninger til alle applikationer.
Funktioner
  • Foretrukken kolonne for polychlorerede biphenyl (PCB) forbindelser
  • Adskiller PCB'er på ortho ring substitution samt kogepunkt
  • Indeholder 8% Phenyl Polycarborane-siloxan
  • Ideel til miljøanalyser
  • Unik højtemperaturfase velegnet til analyse af persistente organiske forurenende stoffer (POP'er)
Applikationer
  • Anvendes til PCB-kongener analyser
  • Nitrosubstituerede aromater
  • Polynukleære aromatiske carbonhydrider
  • Pesticider/herbicider
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.1 mm
Stationær fase SGE™ BPX-PCB
Til brug med (applikation) Analyse af polynukleare aromatiske kulbrinter, Nitro-substituerede aromaer, Polynukleære aromatiske kulbrinter, Pesticidanalyse, Herbicidanalyse
Partikelstørrelse 0,1μ m
Temperaturområde -20 °C til +360/370 °C
Filmtykkelse 0,1μ m
Længde (metrisk) 10 m