Få mere at vide
Trajan™ HT8-PCB 8% Phenyl Kapillærsøjler
Længde (metrisk):
60 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Høj temperatur, lav blødning kolonne
- Foretrukken kolonne til polychloreret biphenyl (PCB) analyse
- Separerer PCB'er på ortho ring samt kogepunkt
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | SGE™ HT8-PCB |
| Til brug med (applikation) | GC/MS |
| Partikelstørrelse | 0,25μ m |
| Temperaturområde | 360 °C til 370 °C |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 60 m |