Få mere at vide
SGE™ Styrede stempelsprøjter
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
Tilslutningstype:
Aftagelig
Fast
Produkttype:
Styret PTFE-spids stempelsprøjte
Styrt stempelsprøjte
Længde (engelsk) Nål:
1,96 tommer.
2,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Forlænget cylinderstyres stempel under injektion. SGE™ Styrede stempelsprøjter er velegnede til industrielle miljøer.
- Den forlængede cylinder rummer et forstærket stempel for at give en robust sprøjte med lav volumen
- Forstærket stempel forhindrer bøjning, når stemplet trækkes tilbage til 100 % position
- Sprøjtecylindre har en skalalængde på 54,1 mm og en OD på 8 mm
- Modeller med fast nål kan varmes op til 70 °C.
- Modeller med aftagelig nål har en PTFE-tætning, en fjeder og møtrik til lækagefri drift og kan varmes op til 120 °C
- Alle nåle er 26s gauge, rustfrit stål med #2-skråspidser, 0,47 mm OD, og er justeret med nul-gradueringsmærke på cylinderen
Ordreinfo
Både faste og aftagelige nålemodeller er tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,018 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.47 mm |
| Længde (engelsk) Nål | 2,75 tommer |
| Produkttype | Styret PTFE-spids stempelsprøjte |
| Model- | 10R-GP-GT |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Nålespids stil | Fasning |
| Tilslutningstype | Aftagelig |