Få mere at vide
Trajan™ Tilbehør til GC-indløbsforing
Artikelnummer. 11942637
Skift visning
O-ring, Viton; Til alle liners undtagen SG092235
Artikelnummer.
11942637 O-ring, Viton; Til alle liners undtagen SG092235
1 options
Artikelnummer. 11942637 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 0726532
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Anvendes som tætningsringe til Agilent GC.
  • Velegnet til Agilent GC
  • Temperatur stabil op til 300 °C
Tekniske data
Til brug med (applikation) Viton O-ring
Til brug med (udstyr) Agilent, Thermo spor 1300 Bruker (Varian ) Undtagen SG092235
Materiale Viton
Mængde 10/Pk.
Produkttype Viton O-ring til Agilent GC'er