Få mere at vide
SGE™ GC indløb FocusLiners™
Mængde:
25/pakke
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Beskrivelse
Resulterer i lavere massediskrimination
- Til forskellige GC-instrumenter
- Alle liners deaktiveres ved hjælp af gasfasedeaktivering ved °høj temperatur (420 C).
- Leveres i blisterpakninger for at forhindre kontaminering
- Reducerede aktive steder betyder ingen uønsket reaktion i prøver
- Indeholder to tilspidsede sektioner, der sikrer kvartsuldprop for optimal nålespidsaftørring og prøveoverførsel, og forhindrer også kvartsuld i at flytte sig mod skillevæggen eller skubbe ned i foringen
- Giver fremragende reproducerbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25/pakke |
| Længde (metrisk) | 7.85 cm |
| Emballagemateriale | Kvartsuld |
| Produkttype | Split/Splitless Fast Focus Liner |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.4 cm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.63 cm |
| Til brug med (udstyr) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |