Få mere at vide
SGE™ GC indløb FAST FocusLiner™
Artikelnummer. 12694925
Skift visning
Mængde:
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12694925 5/pakke Hver
1 options
Product Code. 12694925 Supplier SGE™ Supplier No. 092005
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Deaktiveret liner leveres i blisterpakninger for at forhindre kontaminering
  • Til forskellige GC-instrumenter
  • Alle liners deaktiveres ved hjælp af gasfasedeaktivering ved °høj temperatur (420 C).
  • Reducerede aktive steder betyder ingen uønsket reaktion i prøver
FocusLiner
  • Inkluderer to tilspidsede sektioner, der sikrer kvartsuldprop for optimal nålespidsaftørring og prøveoverførsel; forhindrer også kvartsuld i at flytte sig mod septum eller skubbe ned i foringen
  • Giver fremragende reproducerbarhed
  • Resulterer i lavere massediskrimination
Hurtig FocusLiner
  • Smal 2,3 mm ID til brug med 0,1 mm ID kapillarsøjler
  • Smal ID resulterer også i mindre spidsbredder
Specifications
Produkttype Split/Splitless Fast Focus Liner
Mængde 5/pakke
Længde (metrisk) 7.85 cm
Emballagemateriale Kvartsuld
Diameter (metrisk) Indvendig 0.23 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.63 cm
Til brug med (udstyr) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177