Få mere at vide
Trajan™ GC-kapillærsøjleforbindelser: Udskiftningsrør
Artikelnummer. 15288933
Til brug med (udstyr):
0,1 til 0,25 mm ID Første og anden søjle med 0,4 mm huller
0,1 til 0,25 mm ID Første søjle med 0,4 mm huller og 0,32 mm ID Anden søjle med 0,5 mm huller
0,1 til 0,25 mm ID Første søjle med 0,4 mm huller og 0,53 mm ID Anden søjle med 0,8 mm huller
0,32 mm ID Første søjle med 0,5 mm huller og 0,53 mm ID Anden søjle med 0,8 mm huller
0,32 mm ID Første søjle og anden søjle med 0,5 mm huller
0,53 mm ID Første søjle og anden søjle med 0,8 mm huller
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15288933
Brand: Trajan™ 073566
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskiftning SilTite ferrules til SilTiteμ -Union
  • SilTite μ-Union giver lav termisk masse - 9mm i længden og< 0,5 g masse
  • Nul dødvolumen for optimeret topform
  • Kemisk deaktiverede hylstre i rustfrit stål giver systemet inertitet
  • Robust og stabil til både højtemperatur- og trykcykling
Tekniske data
Type Udskiftningμ - Union Ferrule
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) 0,1 til 0,25 mm ID Første og anden søjle med 0,4 mm huller