Få mere at vide
Trajan™ GC-kapillærsøjleforbindelser: Udskiftningsrør
Til brug med (udstyr):
0,1 til 0,25 mm ID Første og anden søjle med 0,4 mm huller
0,1 til 0,25 mm ID Første søjle med 0,4 mm huller og 0,32 mm ID Anden søjle med 0,5 mm huller
0,1 til 0,25 mm ID Første søjle med 0,4 mm huller og 0,53 mm ID Anden søjle med 0,8 mm huller
0,32 mm ID Første søjle med 0,5 mm huller og 0,53 mm ID Anden søjle med 0,8 mm huller
0,32 mm ID Første søjle og anden søjle med 0,5 mm huller
0,53 mm ID Første søjle og anden søjle med 0,8 mm huller
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- SilTite μ-Union giver lav termisk masse - 9mm i længden og< 0,5 g masse
- Nul dødvolumen for optimeret topform
- Kemisk deaktiverede hylstre i rustfrit stål giver systemet inertitet
- Robust og stabil til både højtemperatur- og trykcykling
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Udskiftningμ - Union Ferrule |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | 0,32 mm ID Første søjle og anden søjle med 0,5 mm huller |