Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Modeller med aftagelige nåle
Artikelnummer. p-4905127
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Nålemåler:
23 G
25 g
26 G
Diameter (engelsk) Ydre:
0,25 tommer
0,31 tommer.
0,34 tommer.
0,42 tommer.
0,53 tommer
Nålespids stil:
Aftagelig skråkant
Fast affasning
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 12947536
Brand: SGE™ 002252
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til væske- og gasprøver
  • 10 μL til 100 ml kapacitet
  • Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
  • Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Udskiftelige stempler på alle modeller
  • Modeller med aftagelig nål har en PTFE-tætning, en fjeder og møtrik til lækagebestandig drift; kom med nål
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Nålemåler 26 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,01 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6.5 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.47 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet
Inkluderer Stempelbeskyttelse, PTFE-tætning, fjeder og møtrik
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Produkttype Gastæt sprøjte
Model- 10R-GT
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Aftagelig skråkant
Tilslutningstype Aftagelig