Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Modeller med aftagelige nåle
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Nålemåler:
23 G
25 g
26 G
Diameter (engelsk) Ydre:
0,25 tommer
0,31 tommer.
0,34 tommer.
0,42 tommer.
0,53 tommer
Nålespids stil:
Aftagelig skråkant
Fast affasning
Unit Size:
Hver
Pakke med 6
Description
Velegnet til væske- og gasprøver
- 10 μL til 100 ml kapacitet
- Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
- Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
- Udskiftelige stempler på alle modeller
- Modeller med aftagelig nål har en PTFE-tætning, en fjeder og møtrik til lækagebestandig drift; kom med nål
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed | ±1 % |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), PTFE (tip) |
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,01 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,25 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.5 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.47 mm |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet |
| Inkluderer | Stempelbeskyttelse, PTFE-tætning, fjeder og møtrik |
| Længde (engelsk) Nål | 1,96 tommer. |
| Show More |