Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Modeller med aftagelige nåle
Beskrivelse
Velegnet til væske- og gasprøver
- 10 μL til 100 ml kapacitet
- Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
- Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
- Udskiftelige stempler på alle modeller
- Modeller med aftagelig nål har en PTFE-tætning, en fjeder og møtrik til lækagebestandig drift; kom med nål
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±1 % |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip) |
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,02 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,42 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10.8 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet |
| Inkluderer | Stempelbeskyttelse, PTFE-tætning, fjeder og møtrik |
| Længde (engelsk) Nål | 1,96 tommer. |
| Vis mere |