Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Modeller med aftagelige nåle
Artikelnummer. 10412001
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Nålemåler:
23 G
25 g
26 G
Diameter (engelsk) Ydre:
0,25 tommer
0,31 tommer.
0,34 tommer.
0,42 tommer.
0,53 tommer
Nålespids stil:
Aftagelig skråkant
Fast affasning
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Diameter (engelsk) Ydre Nålespids stil unitSize
10412001 10 ml 23 G 0,25 tommer Aftagelig skråkant Hver
12947536 10μ l 26 G 0,25 tommer Aftagelig skråkant Pakke med 6
10635661 10μ l 26 G 0,25 tommer Aftagelig skråkant Hver
10299100 25μ L 25 g 0,31 tommer. Fast affasning Hver
11951134 50μ l 25 g 0,31 tommer. Aftagelig skråkant Hver
10095510 100μ l 25 g 0,31 tommer. Aftagelig skråkant Hver
10473039 250μ L 25 g 0,31 tommer. Aftagelig skråkant Hver
10625851 500 μl 25 g 0,31 tommer. Aftagelig skråkant Hver
10025530 1 ml 23 G 0,34 tommer. Aftagelig skråkant Hver
10518312 2,5 ml 23 G 0,42 tommer. Aftagelig skråkant Hver
10710662 5 ml 23 G 0,53 tommer Aftagelig skråkant Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10412001 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 008900
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til væske- og gasprøver
  • 10 μL til 100 ml kapacitet
  • Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
  • Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Udskiftelige stempler på alle modeller
  • Modeller med aftagelig nål har en PTFE-tætning, en fjeder og møtrik til lækagebestandig drift; kom med nål
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,02 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6.5 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet
Inkluderer Stempelbeskyttelse, PTFE-tætning, fjeder og møtrik
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Temperatur (engelsk) 248 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 120 °C
Model- 10MDR-GT
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10 ml
Nålespids stil Aftagelig skråkant
Tilslutningstype Aftagelig