Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Modeller med aftagelige nåle
Artikelnummer. 10095510
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Nålemåler:
23 G
25 g
26 G
Mængde:
Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Mængde unitSize
10095510 100μ l 25 g Ea. Hver
12947536 10μ l 26 G Ea. Pakke med 6
10635661 10μ l 26 G Ea. Hver
10299100 25μ L 25 g Ea. Hver
11951134 50μ l 25 g Ea. Hver
10473039 250μ L 25 g Ea. Hver
10625851 500 μl 25 g Ea. Hver
10025530 1 ml 23 G Ea. Hver
10518312 2,5 ml 23 G Ea. Hver
10710662 5 ml 23 G Ea. Hver
10412001 10 ml 23 G Ea. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10095510 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 005250
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til væske- og gasprøver
  • 10 μL til 100 ml kapacitet
  • Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
  • Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Udskiftelige stempler på alle modeller
  • Modeller med aftagelig nål har en PTFE-tætning, en fjeder og møtrik til lækagebestandig drift; kom med nål
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), PTFE (tip)
Nålemåler 25 g
Diameter (engelsk) ydre nål 0,01 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.47 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet
Inkluderer Stempelbeskyttelse, nål limet ind i cylinderen med epoxy opløsningsmiddelbestandig lim
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Produkttype Gastæt sprøjte
Model- 100R-GT
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 100μ l
Produktlinje SGE
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Aftagelig skråkant
Tilslutningstype Aftagelig
Uddannet Ja