Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Aftagelige Luer-Lok Modeller
Tilslutningstype:
Luer Lock, aftagelig
Luer Lock, fast
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
13,7 mm
18 mm
32,6 mm
40,6 mm
Model-:
100MR-LL-GT
10MDR-LL-GT
25MDR-LL-GT
50MR-LL-GT
5MDR-LL-GT
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Velegnet til væske- og gasprøver
- 10 μL til 100 ml kapacitet
- Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
- Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
- Udskiftelige stempler på alle modeller
- Luer-Lok™ sprøjter kommer uden nåle; bestilles separat
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±1 % |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip) |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,53 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13,7 mm |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet |
| Inkluderer | Stempelbeskyttelse, inert Kel-F han-luer-kegle |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 248 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 120 °C |
| Model- | 5MDR-LL-GT |
| Vis mere |