Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Aftagelige Luer-Lok Modeller
Artikelnummer. 16622652
Skift visning
Tilslutningstype:
Luer Lock, aftagelig
Luer Lock, fast
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
13,7 mm
18 mm
32,6 mm
40,6 mm
Model-:
100MR-LL-GT
10MDR-LL-GT
25MDR-LL-GT
50MR-LL-GT
5MDR-LL-GT
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilslutningstype Diameter (metrisk) Udvendig Model- unitSize
16622652 Luer Lock, aftagelig 13,7 mm 5MDR-LL-GT -
10730662 Luer Lock, fast 18 mm 10MDR-LL-GT Hver
11971134 Luer Lock, aftagelig 8 mm 25MDR-LL-GT Hver
11901144 Luer Lock, aftagelig 40,6 mm 100MR-LL-GT Hver
10103614 Luer Lock, aftagelig 32,6 mm 50MR-LL-GT Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16622652 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 008760
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til væske- og gasprøver
  • 10 μL til 100 ml kapacitet
  • Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
  • Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Udskiftelige stempler på alle modeller
  • Luer-Lok™ sprøjter kommer uden nåle; bestilles separat
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Diameter (engelsk) Ydre 0,53 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 13,7 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet
Inkluderer Stempelbeskyttelse, inert Kel-F han-luer-kegle
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Temperatur (engelsk) 248 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 120 °C
Model- 5MDR-LL-GT
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 5 mL
Tilslutningstype Luer Lock, aftagelig