Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Aftagelige Luer-Lok Modeller
Artikelnummer. 11971134
Skift visning
Tilslutningstype:
Luer Lock, aftagelig
Luer Lock, fast
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
13,7 mm
18 mm
32,6 mm
40,6 mm
Model-:
100MR-LL-GT
10MDR-LL-GT
25MDR-LL-GT
50MR-LL-GT
5MDR-LL-GT
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilslutningstype Diameter (metrisk) Udvendig Model- Pakningsstørrelse
11971134 Luer Lock, aftagelig 8 mm 25MDR-LL-GT Hver
16622652 Luer Lock, aftagelig 13,7 mm 5MDR-LL-GT -
10730662 Luer Lock, fast 18 mm 10MDR-LL-GT Hver
11901144 Luer Lock, aftagelig 40,6 mm 100MR-LL-GT Hver
10103614 Luer Lock, aftagelig 32,6 mm 50MR-LL-GT Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11971134 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 009462
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til væske- og gasprøver
  • 10 μL til 100 ml kapacitet
  • Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
  • Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Udskiftelige stempler på alle modeller
  • Luer-Lok™ sprøjter kommer uden nåle; bestilles separat
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet
Inkluderer Stempelbeskyttelse, inert Kel-F han-luer-kegle
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Temperatur (engelsk) 248 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 120 °C
Model- 25MDR-LL-GT
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 25 mL
Tilslutningstype Luer Lock, aftagelig