Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Modeller med fast nåle
Artikelnummer. 12780710
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 mL
2.5 mL
Nålemåler:
22 G
25 G
26 G
Model-:
10F-GT
10F-GT-7
1MDF-GT
2.5MDF-GT
250F-GT
25F-GT
500F-GT
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 12780710
Brand: SGE™ 008502
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til væske- og gasprøver
  • 10 μL til 100 ml kapacitet
  • Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
  • Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Udskiftelige stempler på alle modeller
  • Modeller med fast nål har nål limet ind i tønde med epoxy opløsningsmiddelbestandig lim
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), PTFE (tip)
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,02 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,42 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 10.8 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet
Inkluderer Stempelbeskyttelse, nål limet ind i cylinderen med epoxy opløsningsmiddelbestandig lim
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Model- 2.5MDF-GT
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 2.5 mL
Produktlinje SGE
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Fast affasning
Tilslutningstype Fast
Uddannet Ja