Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Modeller med fast nåle
Artikelnummer. 10702772
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
Nålemåler:
22 G
25 g
26 G
Model-:
10F-GT
10F-GT-7
1MDF-GT
2.5MDF-GT
250F-GT
25F-GT
500F-GT
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 10702772
Brand: SGE™ 006200
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til væske- og gasprøver
  • 10 μL til 100 ml kapacitet
  • Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
  • Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Udskiftelige stempler på alle modeller
  • Modeller med fast nål har nål limet ind i tønde med epoxy opløsningsmiddelbestandig lim
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Nålemåler 25 g
Diameter (engelsk) ydre nål 0,01 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.47 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet
Inkluderer Stempelbeskyttelse, nål limet ind i cylinderen med epoxy opløsningsmiddelbestandig lim
Længde (engelsk) Nål 1,96 tommer.
Produkttype Gastæt sprøjte
Model- 250F-GT
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 250μ L
Nålespids stil Fast affasning
Tilslutningstype Fast