Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Modeller med fast Luer-spids
Artikelnummer. 10567922
Volumen (metrisk):
50μ l
250μ L
500 μl
1 mL
2.5 mL
Diameter (engelsk) Ydre:
0,31 tommer.
0,42 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
8.8 mm
10.8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10567922
Brand: SGE™ 007229
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til væske- og gasprøver
  • 10 μL til 100 ml kapacitet
  • Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
  • Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Luer-tip og Luer-Lok™ sprøjter kommer uden nåle; bestilles separat
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet
Inkluderer Stempelbeskyttelse, inert Kel-F han-luer-kegle
Produkttype Gastæt sprøjte
Model- 500F-LT-GT
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 500 μl
Tilslutningstype Luer Tip, fast