Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Modeller med fast Luer-spids
Artikelnummer. 10025540
Skift visning
Volumen (metrisk):
50μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
Diameter (engelsk) Ydre:
0,31 tommer.
0,42 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
8,8 mm
10,8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Diameter (engelsk) Ydre Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
10025540 50μ l 0,31 tommer. 8 mm Hver
10482731 250μ L 0,31 tommer. 8 mm Hver
10567922 500 μl 0,31 tommer. 8 mm Hver
10508312 1 ml 0,31 tommer. 8,8 mm Hver
10655471 2,5 ml 0,42 tommer. 10,8 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10025540 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 004229
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til væske- og gasprøver
  • 10 μL til 100 ml kapacitet
  • Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
  • Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Luer-tip og Luer-Lok™ sprøjter kommer uden nåle; bestilles separat
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet
Inkluderer Stempelbeskyttelse, inert Kel-F han-luer-kegle
Produkttype Gastæt sprøjte
Model- 50F-LT-GT
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 50μ l
Tilslutningstype Luer Tip, fast