Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Fast Luer-Lok Modeller
Artikelnummer. p-4905130
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
10 ml
25 ml
Diameter (engelsk) Ydre:
0,31 tommer.
0,42 tommer.
0,7 tommer
1,06 tommer
Model-:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16642602
Brand: SGE™ 004230
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til væske- og gasprøver
  • 10 μL til 100 ml kapacitet
  • Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
  • Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Udskiftelige stempler på alle modeller
  • Luer-tip og Luer-Lok™ sprøjter kommer uden nåle; bestilles separat
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet
Inkluderer Stempelbeskyttelse, inert Kel-F han-luer-kegle
Produkttype Gastæt sprøjte
Model- 50F-LL-GT
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 50μ l
Tilslutningstype Luer Lock, fast