Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Fast Luer-Lok Modeller
Beskrivelse
- 10 μL til 100 ml kapacitet
- Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
- Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
- Udskiftelige stempler på alle modeller
- Luer-tip og Luer-Lok™ sprøjter kommer uden nåle; bestilles separat
Specifications
Specifications
| Nøjagtighed | ±1 % |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip) |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,42 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10.8 mm |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet |
| Inkluderer | Stempelbeskyttelse, inert Kel-F han-luer-kegle |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 158 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 70 °C |
| Model- | 2.5MDF-LL-GT |
| Show More |