Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Fast Luer-Lok Modeller
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 mL
2.5 mL
10 mL
25 mL
Diameter (engelsk) Ydre:
0,31 tommer.
0,42 tommer.
0,7 tommer
1,06 tommer
Model-:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 10 μL til 100 ml kapacitet
- Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
- Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
- Udskiftelige stempler på alle modeller
- Luer-tip og Luer-Lok™ sprøjter kommer uden nåle; bestilles separat
Tekniske data
Tekniske data
Nøjagtighed | ±1 % |
Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip) |
Diameter (engelsk) Ydre | 1,06 tommer |
Diameter (metrisk) Udvendig | 27 mm |
Til brug med (applikation) | Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet |
Inkluderer | Stempelbeskyttelse, inert Kel-F han-luer-kegle |
Produkttype | Gastæt sprøjte |
Maks. Temperatur (engelsk) | 158 °F |
Maks. Temperatur (metrisk) | 70 °C |
Model- | 25MDF-LL-GT |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SGE™ Gastætte sprøjter: Fast Luer-Lok Modeller >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion