Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Fast Luer-Lok Modeller
Artikelnummer. 12957536
Skift visning
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
10 ml
25 ml
Diameter (engelsk) Ydre:
0,31 tommer.
0,42 tommer.
0,7 tommer
1,06 tommer
Model-:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Diameter (engelsk) Ydre Model- Pakningsstørrelse
12957536 10 ml 0,7 tommer 10MDF-LL-GT Hver
16642602 50μ l 0,31 tommer. 50F-LL-GT Hver
10065560 100μ l 0,31 tommer. 100F-LL-GT Hver
10208630 250μ L 0,31 tommer. 250F-LL-GT Hver
10218630 500 μl 0,31 tommer. 500F-LL-GT Hver
10432731 1 ml 0,31 tommer. 1MDF-LL-GT Hver
16692642 2,5 ml 0,42 tommer. 2.5MDF-LL-GT -
12967536 25 ml 1,06 tommer 25MDF-LL-GT Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12957536 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 008962
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Velegnet til væske- og gasprøver
  • 10 μL til 100 ml kapacitet
  • Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
  • Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Udskiftelige stempler på alle modeller
  • Luer-tip og Luer-Lok™ sprøjter kommer uden nåle; bestilles separat
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Diameter (engelsk) Ydre 0,7 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 18 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet
Inkluderer Stempelbeskyttelse, inert Kel-F han-luer-kegle
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Model- 10MDF-LL-GT
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10 ml
Tilslutningstype Luer Lock, fast