Få mere at vide
SGE™ Gastætte sprøjter: Fast Luer-Lok Modeller
Artikelnummer. 10218630
Skift visning
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
10 ml
25 ml
Diameter (engelsk) Ydre:
0,31 tommer.
0,42 tommer.
0,7 tommer
1,06 tommer
Model-:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Diameter (engelsk) Ydre Model- Pakningsstørrelse
10218630 500 μl 0,31 tommer. 500F-LL-GT Hver
16642602 50μ l 0,31 tommer. 50F-LL-GT Hver
10065560 100μ l 0,31 tommer. 100F-LL-GT Hver
10208630 250μ L 0,31 tommer. 250F-LL-GT Hver
10432731 1 ml 0,31 tommer. 1MDF-LL-GT Hver
16692642 2,5 ml 0,42 tommer. 2.5MDF-LL-GT -
12957536 10 ml 0,7 tommer 10MDF-LL-GT Hver
12967536 25 ml 1,06 tommer 25MDF-LL-GT Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10218630 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 007230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00 DKK
    563.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 98.94 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Velegnet til væske- og gasprøver
  • 10 μL til 100 ml kapacitet
  • Konstrueret af borosilikatglas, med PTFE stempelspidser og Kel-F™ Luer-kegler (hvis relevant)
  • Nåle justeres med nul-mærket på cylinderen for at reducere dødvolumen, forbedre nøjagtigheden og præcisionen til<± 1 %
  • Udskiftelige stempler på alle modeller
  • Luer-tip og Luer-Lok™ sprøjter kommer uden nåle; bestilles separat
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 %
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Diameter (engelsk) Ydre 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til gasser eller væsker for maksimal inertitet
Inkluderer Stempelbeskyttelse, inert Kel-F han-luer-kegle
Produkttype Gastæt sprøjte
Model- 500F-LL-GT
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 500 μl
Tilslutningstype Luer Lock, fast