Få mere at vide
SGE™ Gastæt sprøjte med aftagelig nål
Beskrivelse
- Aftagelig nål
- Gastæt stempel
- Rustfrit stål
- Måler: 23
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,024 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Længde (engelsk) | 1,65 tommer |
| Længde (engelsk) Nål | 1,65 tommer |
| Længde (metrisk) | 42 mm |
| Produkttype | Analytisk sprøjte |
| Model- | 10R-S-GT-0,63C |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Vis mere |