Få mere at vide
SGE™ Gastæt sprøjte med aftagelig nål
Længde (engelsk):
1,65 tommer
1,96 tommer.
Længde (engelsk) Nål:
1,65 tommer
1,96 tommer.
Model-:
10R-S-GT-0,63C
250R-V-GT
Nålespids stil:
Aftagelig kegle
Fast affasning
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Aftagelig nål
- Gastæt stempel
- Rustfrit stål
- Måler: 23
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,024 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til prøveopbevaring og -transport eller til at sætte prøven under tryk før injektion |
| Længde (engelsk) | 1,96 tommer. |
| Længde (engelsk) Nål | 1,96 tommer. |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Produkttype | Analytisk sprøjte |
| Model- | 250R-V-GT |
| Mængde | Ea. |
| Vis mere |