Få mere at vide
SGE™ Gastæt stempelsprøjte med PTFE Luer Lock
Volumen (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til jordgasprøvetagning
- Speciel Luer Lock-sonde har et sidehul til effektiv prøveindtagelse
- Udstyret med en ventil (SVLL)
- Gastæt
- Volumen: 10 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til jordgasprøvetagning |
| Inkluderer | PTFE luer-lock ventil |
| Produkttype | Stempelsprøjte |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 10 ml |