Få mere at vide
SGE™ GC Kapillærsøjler: Phenyl (ækvivalent) Polycarboran Siloxan
Beskrivelse
- Lav blødning; høj inertitet til de fleste krævende analyser
- Højt toleranceniveau over for ugunstige forhold og prøver
- Fremstillet efter nøjagtige specifikationer, hvilket sikrer kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
- forte HT5 (5 % phenylpolycarboran-siloxan)— Høj °480 C temperaturfase velegnet til simuleret destillation og andre petroleumsanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Simuleret destillation, Pesticidanalyse, Herbicidanalyse |
| Partikelstørrelse | 0,1μ m |
| Filmtykkelse | 0,1μ m |
| Længde (metrisk) | 12 m |
| Materiale | Polyimid beklædt |
| Emballagemateriale | HT5 |
| Polaritet | Polar |
| Stationær fase | 5 % phenyl (ækvivalent) Polycarboran Siloxan |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.22 mm |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 400 °C |
| Vis mere |