Få mere at vide
SGE™ GC Kapillærsøjler: Phenyl (ækvivalent) Polycarboran Siloxan
Artikelnummer. 10646401
Skift visning
Længde (metrisk):
12 m
15 m
25 m
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,15μ m
0,5μ m
Materiale:
Polyimid beklædt
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Materiale unitSize
10646401 12 m 0.53 mm 0,15μ m Polyimid beklædt Hver
10731992 12 m 0.22 mm 0,1μ m Polyimid beklædt Hver
10641803 15 m 0.25 mm 0,1μ m Polyimid beklædt Hver
10777374 15 m 0.32 mm 0,5μ m Polyimid beklædt Hver
10192872 30 m 0.25 mm 0,1μ m Polyimid beklædt Hver
10508112 25 m 0.53 mm 0,15μ m Polyimid beklædt Hver
10557722 25 m 0.32 mm 0,1μ m Polyimid beklædt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10646401 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 054657
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udvalg af søjler med høje niveauer af robusthed, reproducerbarhed og ydeevne
  • Lav blødning; høj inertitet til de fleste krævende analyser
  • Højt toleranceniveau over for ugunstige forhold og prøver
  • Fremstillet efter nøjagtige specifikationer, hvilket sikrer kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
  • forte HT5 (5 % phenylpolycarboran-siloxan)— Høj °480 C temperaturfase velegnet til simuleret destillation og andre petroleumsanvendelser
Tekniske data
Til brug med (applikation) Simuleret destillation, Pesticidanalyse, Herbicidanalyse
Partikelstørrelse 0,15μ m
Filmtykkelse 0,15μ m
Længde (metrisk) 12 m
Materiale Polyimid beklædt
Emballagemateriale HT5
Polaritet Polar
Stationær fase 5 % phenyl (ækvivalent) Polycarboran Siloxan
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 400 °C
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 380 °C
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.