Få mere at vide
SGE™ GC Kapillærsøjler: Dimethylpolysiloxan
Længde (metrisk):
10 m
6 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,9μ m
2,65μ m
Temperaturområde:
-30 °C til +370 °C
-30 °C til +400 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lav blødning; høj inertitet til de fleste krævende analyser
- Højt toleranceniveau over for ugunstige forhold og prøver
- Fremstillet efter nøjagtige specifikationer, hvilket sikrer kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
forte BPX-1 (100 % dimethylpolysiloxan)— 100% polydimethylsiloxan ikke-polær søjle til simuleret destillation i olieindustrien
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 400 °C |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.1 mm |
| Stationær fase | 100% dimethylpolysiloxan |
| Til brug med (applikation) | Simuleret destillation |
| Partikelstørrelse | 0,1μ m |
| Temperaturområde | -30 °C til +400 °C |
| Filmtykkelse | 0,1μ m |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Materiale | Polyimid beklædt |
| Emballagemateriale | BPX1 |
| Vis mere |