Få mere at vide
Trajan™ BPX50 GC Kapillærsøjler
Artikelnummer. p-4517352
Længde (metrisk):
30 m
30 mm
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.15 mm
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,15μ m
0,25μ m
0.25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12935561
Brand: Trajan™ 054761
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MS premium, lav blødningsfase designet til en række EPA og farmaceutiske metoder
  • Mellempolaritetssøjle
  • Inert
  • Lav blødning
  • Høj temperatur
  • Ideel til en række EPA-metoder og farmaceutiske anvendelser
Tekniske data
Maks. Temperatur 350 °C
Funktionalitet/Interaktionstype Pi-binding med de aromatiske phenylgrupper
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase 50% Phenyl Polysilphenylen Siloxane
USP type G3, D17
Til brug med (applikation) Triaziner/Herbicidanalyse, Triaziner/Ukrudtsmidler, Lægemiddelscreening, Steroider og en række farmaceutiske anvendelser
Temperaturområde 80 °C til 330/350 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Emballagemateriale BPX50
Polaritet Midt polar
Belægning Sammensmeltet silica