Få mere at vide
Trajan™ BPX50 GC Kapillærsøjler
Længde (metrisk):
30 m
30 mm
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.15 mm
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,15μ m
0,25μ m
0.25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beschreibung
- Mellempolaritetssøjle
- Inert
- Lav blødning
- Høj temperatur
- Ideel til en række EPA-metoder og farmaceutiske anvendelser
Spezifikation
Spezifikation
| Maks. Temperatur | 350 °C |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Pi-binding med de aromatiske phenylgrupper |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | 50% Phenyl Polysilphenylen Siloxane |
| USP type | G3, D17 |
| Til brug med (applikation) | Steroider og en række farmaceutiske anvendelsesanalyser, Triaziner/Ukrudtsmidler, Lægemiddelscreening, Steroider og en række farmaceutiske anvendelser |
| Temperaturområde | 80 °C til 330/350 °C |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur