Få mere at vide
Trajan™ BP21 (FFAP) GC-kapillærsøjler
Artikelnummer. 15288683
Skift visning
Længde (metrisk):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
15288683 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
12945591 25 m 0.22 mm 0,25μ m Hver
12985591 50 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
12905601 25 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
12915601 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
11967235 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
15268683 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
15278683 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
12935601 30 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
12975591 25 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15288683 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 054478
Forventet forsendelse: 03-12-2026
En meget polær nitroterephthalsyremodificeret PEG-fase velegnet til analyse af frie fedtsyrer
  • Nitroterephthalsyre modificeret PEG polær fase
  • Ideel til lavmolekylære syrer
  • Anvendelser omfatter flygtige frie syrer, fedtsyremethylestere (FAME'er), alkoholer, aldehyder og ketoner
Tekniske data
Til brug med (applikation) Analyse af flygtige frie syrer, Fedtsyremethylestere, Alkohol Analyse, Aldehydanalyse, Acrylater, Ketoner
Partikelstørrelse 1μ m
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 30 m
Emballagemateriale BP21 (FFAP)
Polaritet Polar
Belægning Sammensmeltet silica
USP type G25, G35
Stationær fase Polyethylenglycol
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrogenbinding eller dipol-interaktioner
Temperaturområde (metrisk) 35 °C til 240/250 °C