Få mere at vide
SGE™ BP20 (Voks) GC Kapillærsøjler
Artikelnummer. 12915591
Længde (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
2μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12915591
Brand: SGE™ 054405
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kombinerer innovativ faseteknologi og unik smeltet silicaproduktionsevne. SGE™ BP20 (Voks) GC Kapillærsøjler leverer ende-til-ende separationsløsninger til alle applikationer.
Funktioner
  • Industristandard vokssøjle
  • Bundet og tværbundet
  • Kan skylles med opløsningsmiddel
Applikationer
  • Anvendes til adskillelse af alkohol, frie syrer, fedtsyrer methylestere, aromater, opløsningsmidler og æteriske olier
Tekniske data
Maks. Temperatur 280 °C
Funktionalitet/Interaktionstype Hydrogenbinding eller dipol-interaktioner
Diameter (metrisk) Indvendig 0.1 mm
Stationær fase SGE™ BP20 (voks)
USP type G14, G15, G16, G20, G39
Til brug med (applikation) Analyse af opløsningsmidler og æteriske olier, Frie Syrer, Fedtsyremethylestere, Aromatisk analyse, Opløsningsmidler og æteriske olier
Temperaturområde 20 °C til 260/280 °C
Filmtykkelse 0,1μ m
Længde (metrisk) 10 m
Polaritet Polar
Belægning Sammensmeltet silica