Få mere at vide
SGE™ BP20 (Voks) GC Kapillærsøjler
Længde (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0,25μ m
0,5μ m
1μ m
2μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Funktioner
- Industristandard vokssøjle
- Bundet og tværbundet
- Kan skylles med opløsningsmiddel
Applikationer
- Anvendes til adskillelse af alkohol, frie syrer, fedtsyrer methylestere, aromater, opløsningsmidler og æteriske olier
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 280 °C |
| Funktionalitet/Interaktionstype | Hydrogenbinding eller dipol-interaktioner |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.22 mm |
| Stationær fase | SGE™ BP20 (voks) |
| USP type | G14, G15, G16, G20, G39 |
| Til brug med (applikation) | Analyse af opløsningsmidler og æteriske olier, Frie Syrer, Fedtsyremethylestere, Aromatisk analyse, Opløsningsmidler og æteriske olier |
| Temperaturområde | 20 °C til 260/280 °C |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 50 m |
| Polaritet | Polar |
| Vis mere |