Få mere at vide
Trajan™ Seksnødbeslag
Artikelnummer. 15259103
Skift visning
Inkluderer:
10 sekskantede møtrikker og 10 ferrules
2 sekskantede møtrikker og 2 ferrules
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15259103 10 sekskantede møtrikker og 10 ferrules Pakke med 10
15249103 2 sekskantede møtrikker og 2 ferrules Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15259103 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 1021011
Forventet forsendelse: 15-12-2026
HexNut fittings giver ideelle forbindelser i HPLC-systemer
  • Rustfrit stål 10-32 gevind
  • Inert kontaktflade gør den biokompatibel
  • Ideel til brug med ætsende opløsningsmidler
Tekniske data
Inkluderer 10 sekskantede møtrikker og 10 ferrules
Trådstørrelse 10-32
Materiale Rustfrit stål
Tryk 5000 psi