Få mere at vide
Trajan™ Seksnødbeslag
Beskrivelse
- Rustfrit stål 10-32 gevind
- Inert kontaktflade gør den biokompatibel
- Ideel til brug med ætsende opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | 2 sekskantede møtrikker og 2 ferrules |
| Trådstørrelse | 10-32 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Tryk | 5000 psi |